Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human WNT1-inducible-signaling pathway protein 1
Code produit. 16076550
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16076550
Marque: enQuireBio™ QP6886ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) WNT1-inducible-signaling pathway protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001310298.1
Identification génétique (Entrez) 8839
Nom WNT1-inducible-signaling pathway protein 1
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) WISP2
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence QLCPTPCTCP WPPPRCPLGV PLVLDGCGCC RVCARRLGEP CDQLHVCDAS QGLVCQPGAG PGGRGALCLL AEDDSSCEVN GRLYREGETF QPHCSIRCRC EDGGFTCVPL CSEDVRLPSW DCPHPRRVEV LGKCCPEWVC GQGGGLGTQP LPAQGPQFSG LVSSLPPGVP CPEWSTAWGP CSTTCGLGMA TRVSNQNRFC RLETQRRLCL SRPCPPSRGR SPQNSAF
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.