Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H3N2 (England / 878 / 1969) Hemagglutinin Protein
Code produit. 16038000
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16038000
Marque: enQuireBio™ QP7283ec500ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Influenza A virus (strain A/England/878/1969 H3N2) Influenza A H3N2 (strain A/England/878/1969) Hemagglutinin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Nom Influenza A H3N2 (England / 878 / 1969) Hemagglutinin Protein
Quantité 500 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) HA
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Influenza
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence QDLPGNDNST ATLCLGHHAV PNGTLVKTIT NDQIEVTNAT ELVQSSSTGK ICNNPHRILD GINCTLIDAL LGDPHCDVFQ DETWDLFVER SKAFSNCYPY DVPDYASLRS LVASSGTLEF ITEGFTWTGV TQNGGSNACK RGPDSGFFSR LNWLTKSGST YPVLNVTMPN NDNFDKLYIW GVHHPSTNQE QTSLYVQASG RVTVSTRRSQ QTIIPNIGSR PWVRGLSSRI SIYWTIVKPG DVLVINSNGN LIAPRGYFKM RTGKSSIMRS DAPIDTCISE CITPNGSIPN DKPFQNVNKI TYGACPKYVK QNTLKLATGM RNVPEKQT
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.