Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza H3N2 Panama Protein
Code produit. 15969318
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
50 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
50µg
Code produit. 15969318
Marque: enQuireBio™ QP1208510ug
Recombinant Protein
Spécification
Nom Influenza H3N2 Panama Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Influenza
Espèces Baculovirus
Marqueur de protéine Untagged
Tampon The H3N2 A/Panama/2007/99 solution contains STE, 0.09% sodium azide (NaN3) and 0.005% thimerosal.
Pureté ou qualité Greater than 90.0% as determined byAnalysis by SDS-PAGE.