Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza H3N2 Panama Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
50 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
50µg
Spécification
Spécification
| Nom | Influenza H3N2 Panama Protein |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Influenza |
| Espèces | Baculovirus |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Tampon | The H3N2 A/Panama/2007/99 solution contains STE, 0.09% sodium azide (NaN3) and 0.005% thimerosal. |
| Pureté ou qualité | Greater than 90.0% as determined byAnalysis by SDS-PAGE. |