Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza H3N2 Wisconsin Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
2 μg
50 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
2µg
50µg
Spécification
Spécification
| Nom | Influenza H3N2 Wisconsin Protein |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Influenza |
| Espèces | Influenza H3N2 |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Tampon | The Recombinant H3N2 A/Wisconsin/67/05 solution contains 10mM Sodium phosphate, pH 7.2 and 150mM Sodium Chloride. |
| Pureté ou qualité | Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |