Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza H3N2 Wisconsin Protein
Code produit. 15979338
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
2 μg
50 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
2µg
50µg
Code produit. 15979338
Marque: enQuireBio™ QP1209150ug
A cDNA sequence encoding the H3N2 Wisconsin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spezifikation
Nom Influenza H3N2 Wisconsin Protein
Quantité 50 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Influenza
Espèces Influenza H3N2
Marqueur de protéine Untagged
Tampon The Recombinant H3N2 A/Wisconsin/67/05 solution contains 10mM Sodium phosphate, pH 7.2 and 150mM Sodium Chloride.
Pureté ou qualité Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt