missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza New York 3571/2009 Protein
Click to view available options
Quantité:
10 μg
100 μg
2 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | Influenza New York 3571/2009 Protein |
| Quantité | 10 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Influenza |
| Espèces | Baculovirus |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | ADLMDTLCIG YHANNSTDTV DTVLEKNVTV THSVNLLEDK HNGKLCKLRG VAPLHLGKCN IAGWILGNPE CESLSTASSW SYIVETSSSD NGTCYPGDFI DYEELREQLS SVSSFERFEI FPKTSSWPNH DSNKGVTAAC PHAGAKSFYK NLIWLVKKGN SYPKLSKSYI NDKGKEVLVL WGIHHPSTSA DQQSLYQNAD AYVFVGSSRY SKKFKPEIAI RPKVRDQEGR MNYYWTLVEP GDKITFEATG NLVVPRYAFA MERNAGSGII ISDTPVHDCN TTCQTPKGAI NTSLPFQNIH PITIGKCPKY VKSTKLRLAT GLRNVPSIQS RSRHHHHHH |
| Tampon | The H1N1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu