Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse 14-3-3 protein zeta / delta Protein
Code produit. 16076630
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16076630
Marque: enQuireBio™ QP6899ec1mg
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) 14-3-3 protein zeta/delta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001240734.1
Identification génétique (Entrez) 22631
Nom 14-3-3 protein zeta / delta Protein
Quantité 1 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) Ywhaz
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Mouse
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence MDKNELVQKA KLAEQAERYD DMAACMKSVT EQGAELSNEE RNLLSVAYKN VVGARRSSWR VVSSIEQKTE GAEKKQQMAR EYREKIETEL RDICNDVLSL LEKFLIPNAS QPESKVFYLK MKGDYYRYLA EVAAGDDKKG IVDQSQQAYQ EAFEISKKEM QPTHPIRLGL ALNFSVFYYE ILNSPEKACS LAKTAFDEAI AELDTLSEES YKDSTLIMQL LRDNLTLWTS DTQGDEAEAG EGGEN
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.