Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Acetylcholine receptor subunit alpha Protein
Code produit. 15908109
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15908109
Marque: enQuireBio™ QP5833ec50ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Acetylcholine receptor subunit alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_031415.2
Identification génétique (Entrez) 11435
Nom Acetylcholine receptor subunit alpha Protein
Quantité 50 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) Chrna1
Longueur des protéines Extracellular Domain
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Mouse
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence SEHETRLVAK LFEDYSSVVR PVEDHREIVQ VTVGLQLIQL INVDEVNQIV TTNVRLKQQW VDYNLKWNPD DYGGVKKIHI PSEKIWRPDV VLYNNADGDF AIVKFTKVLL DYTGHITWTP PAIFKSYCEI IVTHFPFDEQ NCSMKLGTWT YDGSVVAINP ESDQPDLSNF MESGEWVIKE ARGWKHWVFY SCCPTTPYLD ITYHFVMQRL
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.