Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Activin A / INHBA Protein
Code produit. 15986119
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
2µg
500µg
Code produit. 15986119
Marque: enQuireBio™ QP5433500ug
Recombinant Protein
Spécification
Numéro d’adhésion NP_032406.1
Identification génétique (Entrez) 16323
Nom Activin A / INHBA Protein
Quantité 500 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) INHBA
Activité biologique Shows bioactivity at a concentration of 10 ng/mL in the Cytotoxicity of MPC-11 cells assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^5 units/mg.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Mouse
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MGLECDGKVN ICCKKQFFVS FKDIGWNDWI IAPSGYHANY CEGECPSHIA GTSGSSLSFH STVINHYRMR GHSPFANLKS CCVPTKLRPM SMLYYDDGQN IIKKDIQNMI VEECGCS
Tampon Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.