Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse aFGF / FGF1 Protein
Code produit. 15986159
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
500µg
50µg
Code produit. 15986159
Marque: enQuireBio™ QP54551mg
Recombinant Protein
Spécification
Numéro d’adhésion NP_034327.1
Identification génétique (Entrez) 14164
Nom aFGF / FGF1 Protein
Quantité 1 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) FGF1
Activité biologique Mouse aFGF / FGF1 induces 3T3 cell proliferation (typical ED50 is around 0.1 ng/ml).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Mouse
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MFNLPLGNYK KPKLLYCSNG GHFLRILPDG TVDGTRDRSD QHIQLQLSAE SAGEVYIKGT ETGQYLAMDT EGLLYGSQTP NEECLFLERL EENHYNTYTS KKHAEKNWFV GLKKNGSCKR GPRTHYGQKA ILFLPLPVSS D
Tampon 10 mM sodium phosphate, 75 mM sodium chloride, pH 7.5
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.