missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Mouse alpha-Synuclein (Control) Protein

Code produit 18081666 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
5 flacons de 100 μl
Flacons 2 x 100 μg
Conditionnement:
1 kit
200µg
500µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18081666 100 μg 1 kit
18645256 5 flacons de 100 μl 500µg
18667217 Flacons 2 x 100 μg 200µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18081666 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP261595100UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Highly purified and high bioactivity. Generating reliable and reproducible results.

Active Mouse Recombinant Alpha Synuclein Protein Monomer, NCBI Accession #: NP_001035916.1. The Recombinant Mouse alpha-Synuclein (Control) Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse alpha-Synuclein (Control) Protein has been validated for the following applications: Western Blot, In vitro assay, In vivo assay, SDS-Page, Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Concentration 2 mg/ml
À utiliser avec (application) Bioactivity, In vitro Assay, In vivo Assay, SDS-PAGE, Western Blot
Formule PBS
Identification génétique (Entrez) 6622
Poids moléculaire 14.46 kDa
Quantité 100 μg
Source E. coli
Conditions de stockage Store at -80°C in the dark. Avoid freeze-thaw cycles.
État réglementaire RUO
Symbole de gène(s) SNCA
Réactivité croisée alpha-Synuclein
Espèces Mouse
Pureté ou qualité >95% pure by SDS-PAGE
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.