missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse APRIL Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Identification génétique (Entrez) | 69583 |
| Nom | APRIL Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Symbole de gène(s) | Tnfsf13 |
| Activité biologique | Determined by a cell proliferation assay using activated T cells. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Mouse |
| Espèces | E. coli |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu