Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CALB2 Protein
Code produit. 15986638
Click to view available options
Quantité:
10 μg
2 μg
5 μg
Conditionnement:
10µg
2µg
5µg
Code produit. 15986638
Marque: enQuireBio™ QP112592ug
A cDNA sequence encoding the CALB2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spécification
Identification génétique (Entrez) 12308
Nom CALB2 Protein
Quantité 2 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) Calb2
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Mouse
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MAGPQQQPPY LHLAELTASQ FLEIWKHFDA DGNGYIEGKE LENFFQELEK ARKGSGMMSK SDNFGEKMKE FMQKYDKNSD GKIEMAELAQ ILPTEENFLL CFRQHVGSSA EFMEAWRKYD TDRSGYIEAN ELKGFLSDLL KKANRPYDEP KLQEYTQTIL RMFDLNGDGK LGLSEMSRLL PVQENFLLKF QGMKLTSEEF NAIFTFYDKD GSGYIDENEL DALLKDLYEK NKKEMNIQQL TTYRKSVMSL AEAGKLYRKD LEIVLCSEPP V
Tampon Calretinin protein at 100microg/ml in 50mM Tris-HCl, pH 7.5 and 10mM L-glutathione (reduced).