Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Camk2n1 Protein
Code produit. 15977499
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15977499
Marque: enQuireBio™ QP5751ec1mg
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Camk2n1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_079727.1
Identification génétique (Entrez) 66259
Nom Camk2n1 Protein
Quantité 1 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) Camk2n1
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Mouse
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence MSEVLPYGDE KLSPYGDGGD VGQIFSCRLQ DTNNFFGAGQ SKRPPKLGQI GRSKRVVIED DRIDDVLKTM TDKAPPGV
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.