Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cathepsin S / CTSS Protein
Code produit. 15938509
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15938509
Marque: enQuireBio™ QP5895ec100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Cathepsin S / CTSS, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_067256.4
Identification génétique (Entrez) 13040
Nom Cathepsin S / CTSS Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) ctss
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Mouse
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence LPDTVDWREK GCVTEVKYQG SCGACWAFSA VGALEGQLKL KTGKLISLSA QNLVDCSNEE KYGNKGCGGG YMTEAFQYII DNGGIEADAS YPYKATDEKC HYNSKNRAAT CSRYIQLPFG DEDALKEAVA TKGPVSVGID ASHSSFFFYK SGVYDDPSCT GNVNHGVLVV GYGTLDGKDY WLVKNSWGLN FGDQGYIRMA RNNKNHCGIA SYCSYPEI
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.