missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse CCL19/MIP-3 beta Protein
Click to view available options
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans l’acétonitrile et le TFA.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2μm dans l’acétonitrile et le TFA avec de la BSA comme protéine porteuse.
Conditionnement:
25µg
Descrizione
The Recombinant Mouse CCL19/MIP-3 beta Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse CCL19/MIP-3 beta Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Specifica
Specifica
| Formule | Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2μm dans l’acétonitrile et le TFA avec de la BSA comme protéine porteuse. |
| Identification génétique (Entrez) | 24047 |
| Poids moléculaire | 9.4 kDa |
| Nom | CCL19/MIP-3 beta |
| Quantité | 25 μg |
| Source | E. coli-derived mouse CCL19/MIP-3 beta protein Gly26-Val107-Leu-Glu,with a substitution of Ser108LeuGlu |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Conjugué | Unconjugated |
| Recombinant | Recombinant |
| Pureté ou qualité | 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto