Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein
Code produit. p-7152101
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
25 μg
5 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
25µg
500µg
5µg
Code produit. 15986069
Marque: enQuireBio™ QP54115ug
Recombinant Protein
Spécification
Numéro d’adhésion NP_035746.2
Identification génétique (Entrez) 21947
Nom CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein
Quantité 5 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) CD40LG
Activité biologique Recombinant Mouse CD40L / CD154 / TNFSF5 induced IL-8 production in human PBMCs detected via ELISA (typical ED50 is 1-10 ng/ml). Activity is also measured in HEK-Blue™ CD40L validation criteria in this assay is an ED50 of less than 50 ng/ml.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Mouse
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MQRGDEDPQI AAHVVSEANS NAASVLQWAK KGYYTMKSNL VMLENGKQLT VKREGLYYVY TQVTFCSNRE PSSQRPFIVG LWLKPSSGSE RILLKAANTH SSSQLCEQQS VHLGGVFELQ AGASVFVNVT EASQVIHRVG FSSFGLLKL
Tampon 10 mM sodium phosphate, 50 mM arginine, pH7.5
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.