Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD5L Protein
A cDNA sequence encoding the CD5L was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 11801 |
---|---|
Nom | CD5L Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | Cd5l |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15966938
|
enQuireBio™
QP11342-2ug |
2 μg |
131.00€
2µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15946938
|
enQuireBio™
QP11342-10ug |
10 μg |
203.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15956938
|
enQuireBio™
QP11342-1mg |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
11801 | |
Research Use Only | |
Cd5l | |
Mouse | |
His | |
CD5L protein solution (0.25 mg/ml) contains phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
CD5L Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ESPTKVQLVG GAHRCEGRVE VEHNGQWGTV CDDGWDRRDV AVVCRELNCG AVIQTPRGAS YQPPASEQRV LIQGVDCNGT EDTLAQCELN YDVFDCSHEE DAGAQCENPD SDLLFIPEDV RLVDGPGHCQ GRVEVLHQSQ WSTVCKAGWN LQVSKVVCRQ LGCGRALLTY GSCNKSTQGK GPIWMGKMSC SGQEANLRSC LLSRLENNCT HGEDTWMECE DPFELKLVGG DTPCSGRLEV LHKGSWGSVC DDNWGEKEDQ VVCKQLGCGK SLHPSPKTRK IYGPGAGRIW LDDVNCSGKE QSLEFCRHRL WGYHDCTHKE DVEVICTDFD VLEHHHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |