Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CNTF Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
25 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
25µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | CNTF Protein |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Activité biologique | Fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by the dose-dependant stimulation of TF-1 cells is less than 35ng/ml, corresponding to a Specific Activity of 3.0M 104 IU/mg. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Mouse |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Séquence | MAFAEQSPLT LHRRDLCSRS IWLARKIRSD LTALMESYVK HQGLNKNISL DSVDGVPVAS TDRWSEMTEA ERLQENLQAY RTFQGMLTKL LEDQRVHFTP TEGDFHQAIH TLTLQVSAFA YQLEELMALL EQKVPEKEAD GMPVTIGDGG LFEKKLWGLK VLQELSQWTV RSIHDLRVIS SHHMGISAHE SHYGAKQM |
| Afficher plus |