Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Complement C3 Protein
Code produit. 16058670
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16058670
Marque: enQuireBio™ QP7399ec10ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Complement C3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_033908.2
Identification génétique (Entrez) 12266
Nom Complement C3 Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) C3
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Mouse
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence SEETKQNEAF SLTAKGKGRG TLSVVAVYHA KLKSKVTCKK FDLRVSIRPA PETAKKPEEA KNTMFLEICT KYLGDVDATM SILDISMMTG FAPDTKDLEL LASGVDRYIS KYEMNKAFSN KNTLIIYLEK ISHTEEDCLT FKVHQYFNVG LIQPGSVKVY SYYNLEESCT RFYHPEKDDG MLSKLCHSEM CRCAEENCFM QQSQEKINLN VRLDKACEPG VDYVYKTELT NIELLDDFDE YTMTIQQVIK SGSDEVQAGQ QRKFISHIKC RNALKLQKGK KYLMWGLSSD LWGEKPNTSY IIGKDTWVEH WPEAEECQDQ KYQKQCEELG AFTESMVVYG CPN
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.