Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse CXCL12/SDF-1 alpha Protein
Code produit. 18361338
Click to view available options
Quantité:
10 μg
50 μg
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans l’acétonitrile et le TFA.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2μm dans l’acétonitrile et le TFA avec de la BSA comme protéine porteuse.
Conditionnement:
10µg
50µg
Code produit. 18361338
Marque: R&D Systems™ 460SD050
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Mouse CXCL12/SDF-1 alpha Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse CXCL12/SDF-1 alpha Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P40224
Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2μm dans l’acétonitrile et le TFA avec de la BSA comme protéine porteuse.
Identification génétique (Entrez) 20315
Poids moléculaire 8 kDa
Nom CXCL12/SDF-1 alpha
Quantité 50 μg
Source E. coli-derived mouse CXCL12/SDF-1 alpha protein Lys22-Lys89
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Pureté ou qualité 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.