Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Fas apoptotic inhibitory molecule 3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Fas apoptotic inhibitory molecule 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_081252.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 69169 |
Nom | Fas apoptotic inhibitory molecule 3 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15939389
|
enQuireBio™
QP6017-ec-10ug |
10 μg | |||||||
15979389
|
enQuireBio™
QP6017-ec-50ug |
50 μg | |||||||
15929389
|
enQuireBio™
QP6017-ec-100ug |
100 μg |
735.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15959389
|
enQuireBio™
QP6017-ec-200ug |
200 μg | |||||||
15969389
|
enQuireBio™
QP6017-ec-500ug |
500 μg | |||||||
15949389
|
enQuireBio™
QP6017-ec-1mg |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
NP_081252.1 | |
Fas apoptotic inhibitory molecule 3 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
69169 | |
Research Use Only | |
Faim3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
RVLPEVQLNV EWGGSIIIEC PLPQLHVRMY LCRQMAKPGI CSTVVSNTFV KKEYERRVTL TPCLDKKLFL VEMTQLTEND DGIYACGVGM KTDKGKTQKI TLNVHNEYPE PFWEDEWTSE RPRWLHRFLQ HQMPWLHGSE HPSSSGVIAK VTTPAPKTEA PPVHQPSSIT SVTQHPRVYR AFSVSATKSP ALLPATTASK TSTQQAIRPL EASYSHHTRL HEQRTRHHGP HYGREDRGLH IPIPE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |