Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse FGF-10 Protein
Code produit. 18327457
Change view
Click to view available options
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du MOPS, du Na 2 SO 4 EDTA et du DTT avec de la BSA comme protéine porteuse.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du MOPS, du Na 2 SO 4 EDTA et du DTT.
Conditionnement:
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Formule unitSize
18327457 Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du MOPS, du Na 2 SO 4 EDTA et du DTT avec de la BSA comme protéine porteuse. 25µg
18146850 Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du MOPS, du Na 2 SO 4 EDTA et du DTT. 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 18327457 Sous-traitant R&D Systems™ N° du sous-traitant 6224FG025
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Mouse FGF-10 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse FGF-10 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du MOPS, du Na 2 SO 4 EDTA et du DTT avec de la BSA comme protéine porteuse.
Identification génétique (Entrez) 14165
Poids moléculaire 17.1 kDa
Nom FGF-10
Quantité 25 μg
Source E. coli-derived mouse FGF-10 protein Ser62-Thr209
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Alias de gène FGF10, FGF-10, fibroblast growth factor 10, Keratinocyte growth factor 2, KGF2, KGF-2, produced by fibroblasts of urinary bladder lamina propria
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Pureté ou qualité 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.