Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein
Code produit. 15909569
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15909569
Marque: enQuireBio™ QP6044ec10ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_064397.1
Identification génétique (Entrez) 56636
Nom FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) FGF21
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Mouse
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence AYPIPDSSPL LQFGGQVRQR YLYTDDDQDT EAHLEIREDG TVVGAAHRSP ESLLELKALK PGVIQILGVK ASRFLCQQPD GALYGSPHFD PEACSFRELL LEDGYNVYQS EAHGLPLRLP QKDSPNQDAT SWGPVRFLPM PGLLHEPQDQ AGFLPPEPPD VGSSDPLSMV EPLQGRSPSY AS
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.