Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse FGF9 Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 5365.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_038546.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 14180 |
Nom | FGF9 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15926089
|
enQuireBio™
QP5414-2ug |
2 μg |
107.00€
2µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15906089
|
enQuireBio™
QP5414-10ug |
10 μg |
252.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15996079
|
enQuireBio™
QP5414-100ug |
100 μg |
700.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15936089
|
enQuireBio™
QP5414-500ug |
500 μg |
3285.00€
500µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15916089
|
enQuireBio™
QP5414-1mg |
1 mg |
5365.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
NP_038546.2 | |
FGF9 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Mouse FGF9 induces 3T3 cell proliferation (typical ED50 is ? 2 ng/ml). | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
14180 | |
Research Use Only | |
FGF9 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPLGEVGSYF GVQDAVPFGN VPVLPVDSPV LLNDHLGQSE AGGLPRGPAV TDLDHLKGIL RRRQLYCRTG FHLEIFPNGT IQGTRKDHSR FGILEFISIA VGLVSIRGVD SGLYLGMNEK GELYGSEKLT QECVFREQFE ENWYNTYSSN LYKHVDTGRR YYVALNKDGT PREGTRTKRH QKFTHFLPRP VDPDKVPELY KDILSQS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |