Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse FLT3L / Flt3 ligand Protein
Code produit. 15936059
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
2µg
500µg
Code produit. 15936059
Marque: enQuireBio™ QP54052ug
Recombinant Protein
Spécification
Numéro d’adhésion NP_038548.3
Identification génétique (Entrez) 14256
Nom FLT3L / Flt3 ligand Protein
Quantité 2 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) Flt3l
Activité biologique Shows bioactivity at a concentration of 10 ng/mL in the OCI-AML5 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^5 units/mg.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Mouse
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MTPDCYFSHS PISSNFKVKF RELTDHLLKD YPVTVAVNLQ DEKHCKALWS LFLAQRWIEQ LKTVAGSKMQ TLLEDVNTEI HFVTSCTFQP LPECLRFVQT NISHLLKDTC TQLLALKPCI GKACQNFSRC LEVQCQPDSS TLLPPRSPIA LEATELPEPR PRQ
Tampon 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.