Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse FOLH1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Identification génétique (Entrez) | 53320 |
| Nom | FOLH1 Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Symbole de gène(s) | Folh1 |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Mouse |
| Espèces | Baculovirus |
| Marqueur de protéine | His |
| Afficher plus |