Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GDF7 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Identification génétique (Entrez) | 238057 |
| Nom | GDF7 Protein |
| Quantité | 10 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Symbole de gène(s) | Gdf7 |
| Activité biologique | The ED50 as determined by inducing alkaline phosphatase production of murine ATDC5 cells is less than 0.5microg/ml, corresponding to a specific activity of > 2000 IU/mg. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Mouse |
| Espèces | E. coli |
| Afficher plus |