Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse HSP70 / HSPA1A Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NP_034608.2 |
| Identification génétique (Entrez) | 15511 |
| Nom | HSP70 / HSPA1A Protein |
| Quantité | 100 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not determined. |
| Symbole de gène(s) | Hspa1b |
| Longueur des protéines | Full Length |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Mouse |
| Afficher plus |