Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse IFN-beta Protein Code produit.: 18775436
R&D Systems™ Recombinant Mouse IFN-beta Protein
Code produit. p-4831292
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS et du Tween™ 80, 10µg
Code nomenclature Nacres: NA.28
Click to view available options
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS et du Tween&trade ; 80 avec de la BSA comme protéine porteuse.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS et du Tween™ 80
Conditionnement:
10µg
Code produit. 18775436
Marque: R&D Systems™ 8234MB010/CF
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Mouse IFN-beta Protein is derived from HEK293. The Recombinant Mouse IFN-beta Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Informations sur la commande
The product is shipped at ambient temperature, upon receipt, store immediately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS et du Tween™ 80
Quantité 10 μg
Source Human embryonic kidney cell,HEK293-derived mouse IFN-beta protein Ile22-Asn182
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Alias de gène Fibroblast interferon, IFB, IFBIFNB, IFF, IFNB, IFNB1, IFNbeta, IFN-beta, interferon beta, interferon, beta 1, fibroblast, MGC96956
Conjugué Unconjugated
Pureté ou qualité >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
R&D Systems™ Recombinant Mouse IFN-beta Protein >