Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IFNG / Interferon Gamma Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 1595.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_032363.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 15978 |
Nom | IFNG / Interferon Gamma Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15975579
|
enQuireBio™
QP4141-20ug |
20 μg |
107.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15955579
|
enQuireBio™
QP4141-100 ug |
100 μg | |||||||
15985579
|
enQuireBio™
QP4141-250ug |
250 μg |
555.00€
250µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15995579
|
enQuireBio™
QP4141-500ug |
500 μg |
940.00€
500µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15965579
|
enQuireBio™
QP4141-1mg |
1 mg |
1595.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
NP_032363.1 | |
IFNG / Interferon Gamma Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity in the Viral CPE assay using EMC virus on L929 cells assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^7 units/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, 100 mM sodium chloride, pH 7.5 |
15978 | |
Research Use Only | |
IFNG | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MHGTVIESLE SLNNYFNSSG IDVEEKSLFL DIWRNWQKDG DMKILQSQII SFYLRLFEVL KDNQAISNNI SVIESHLITT FFSNSKAKKD AFMSIAKFEV NNPQVQRQAF NELIRVVHQL LPESSLRKRK RSRC | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |