Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL-1 beta / IL1B Protein
Artikelnummer. 16017031
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16017031
Marke: enQuireBio™ QP8893ec1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IL-1 beta / IL1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Numéro d’adhésion NP_032387.1
Identification génétique (Entrez) 16176
Nom IL-1 beta / IL1B Protein
Quantité 1 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) IL1B
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Mouse
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence PIRQLHYRLR DEQQKSLVLS DPYELKALHL NGQNINQQVI FSMSFVQGEP SNDKIPVALG LKGKNLYLSC VMKDGTPTLQ LESVDPKQYP KKKMEKRFVF NKIEVKSKVE FESAEFPNWY ISTSQAEHKP VFLGNNSGQD IIDFTMESVS
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt