Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL-15 Protein
Code produit. 15986059
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
2µg
500µg
Code produit. 15986059
Marque: enQuireBio™ QP54062ug
Recombinant Protein
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001241676.1
Identification génétique (Entrez) 16168
Nom IL-15 Protein
Quantité 2 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) IL15
Activité biologique Shows bioactivity in the CTLL-2 cell proliferation assay.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Mouse
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MNWIDVRYDL EKIESLIQSI HIDTTLYTDS DFHPSCKVTA MNCFLLELQV ILHEYSNMTL NETVRNVLYL ANSTLSSNKN VAESGCKECE ELEEKTFTEF LQSFIRIVQM FINTS
Tampon 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.