Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL-3 / Interleukin-3 Protein
Code produit. 15935589
Click to view available options
Quantité:
1 mg
500 μg
Conditionnement:
1mg
500µg
Code produit. 15935589
Marque: enQuireBio™ QP4199500ug
Recombinant Protein
Spécification
Numéro d’adhésion NP_034686.2
Identification génétique (Entrez) 16187
Nom IL-3 / Interleukin-3 Protein
Quantité 500 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) IL3
Activité biologique Shows bioactivity at a concentration of 250 pg/mL in the NFS-60 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 4 x 10^6 units/mg.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Mouse
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MDTHRLTRTL NCSSIVKEII GKLPEPELKT DDEGPSLRNK SFRRVNLSKF VESQGEVDPE DRYVIKSNLQ KLNCCLPTSA NDSALPGVFI RDLDDFRKKL RFYMVHLNDL ETVLTSRPPQ PASGSVSPNR GTVEC
Tampon Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.