Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL-31 / IL31 Protein
Code produit. 15956209
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
2µg
500µg
Code produit. 15956209
Marque: enQuireBio™ QP5477100ug
Recombinant Protein
Spécification
Numéro d’adhésion NP_083870.1
Identification génétique (Entrez) 76399
Nom IL-31 / IL31 Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) IL31
Activité biologique Mouse IL-31 / IL31 induces IL-8 production in human PBMCs which was detected via ELISA (typical ED50 is ? 25 ng/ml).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Mouse
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MTCSLSFGAP ISKEDLRTTI DLLKQESQDL YNNYSIKQAS GMSADESIQL PCFSLDREAL TNISVIIAHL EKVKVLSENT VDTSWVIRWL TNISCFNPLN LNISVPGNTD ESYDCKVFVL TVLKQFSNCM AELQAKDNTT C
Tampon 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.