Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL10 / Interleukin-10 Protein
Recombinant Protein
4325.00€ - 7105.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_034678.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 16153 |
Nom | IL10 / Interleukin-10 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15926239
|
enQuireBio™
QP5490-500UG |
500 μg |
4325.00€
500µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15916239
|
enQuireBio™
QP5490-1MG |
1 mg |
7105.00€
1mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_034678.1 | |
IL10 / Interleukin-10 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 5 ng/mL in the MC/9 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2.0 x 10^5 units/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
16153 | |
Research Use Only | |
IL10 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSRGQYSRED NNCTHFPVGQ SHMLLELRTA FSQVKTFFQT KDQLDNILLT DSLMQDFKGY LGCQALSEMI QFYLVEVMPQ AEKHGPEIKE HLNSLGEKLK TLRMRLRRCH RFLPCENKSK AVEQVKSDFN KLQDQGVYKA MNEFDIFINC IEAYMMIKMK S | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |