missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse IL34 Protein

Code produit. p-7150285
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15990369

Marque: enQuireBio™ QP124222ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A cDNA sequence encoding the IL34 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spécification

Identification génétique (Entrez) 76527
Nom IL34 Protein
Quantité 2 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) Il34
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Mouse
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MNENLEIWTL TQDKECDLTG YLRGKLQYKN RLQYMKHYFP INYRIAVPYE GVLRVANITR LQKAHVSERE LRYLWVLVSL NATESVMDVL LEGHPSWKYL QEVQTLLENV QRSLMDVEIG PHVEAVLSLL STPGLSLKLV RPKALLDNCF RVMELLYCSC CKQSPILKWQ DCELPRLHPH SPGSLMQCTA TNVYPLSRQT PTSLPGSPSS SHGSLP
Tampon IL34 protein solution (0.5 mg/ml) in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% Glycerol.
Pureté ou qualité Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis