Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MAP1LC3B Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | MAP1LC3B Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Mouse |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMPSEKT FKQRRSFEQR VEDVRLIREQ HPTKIPVIIE RYKGEKQLPV LDKTKFLVPD HVNMSELIKI IRRRLQLNAN QAFFLLVNGH SMVSVSTPIS EVYESERDED GFLYMVYASQ ETFG |
| Tampon | MAP1LC3B protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM MES(pH6.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 30% glycerol. |
| Afficher plus |