Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MCP 1 Protein
Code produit. p-7150538
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Code produit. 15901159
Marque: enQuireBio™ QP126635ug
A cDNA sequence encoding the MCP 1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spécification
Identification génétique (Entrez) 20296
Nom MCP 1 Protein
Quantité 5 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) Ccl2
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Mouse
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MQPDAVNAPL TCCYSFTSKM IPMSRLESYK RITSSRCPKE AVVFVTKLKR EVCADPKKEW VQTYIKNLDR NQMRSEPTTL FKTASALRSS APLNVKLTRK SEANASTTFS TTTSSTSVGV TSVTVN
Tampon MCP-1 protein solution (0.25 mg/ml) containing PBS (pH 7.4) and 10% glycerol.
Pureté ou qualité Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.