Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MKK4 / MEK4 / MAP2K4 Protein
Code produit. p-7153077
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16082570
Marque: enQuireBio™ QP6337ec10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) MKK4 / MEK4 / MAP2K4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_033183.1
Identification génétique (Entrez) 26398
Nom MKK4 / MEK4 / MAP2K4 Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) Map2k4
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Mouse
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence AAPSPSGGGG SGGGGGTPGP IGPPASGHPA VSSMQGKRKA LKLNFANPPV KSTARFTLNP NTTGVQNPHI ERLRTHSIES SGKLKISPEQ HWDFTAEDLK DLGEIGRGAY GSVNKMVHKP SGQIMAVKRI RSTVDEKEQK QLLMDLDVVM RSSDCPYIVQ FYGALFREGD CWICMELMST SFDKFYKYVY SVLDDVIPEE ILGKITLATV KALNHLKENL KIIHRDIKPS NILLDRSGNI KLCDFGISGQ LVDSIAKTRD AGCRPYMAPE RIDPSASRQG YDVRSDVWSL GITLYELATG RFPYPKWNSV FDQLTQVVKG DPPQLSNSEE REFSPSFINF VNLCLTKDES KRPKYKELLK HPFILMYEER TVEVACYVCK ILDQMPATPS SPMYVD
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.