Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse RAPSN Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Tekniske data
Tekniske data
| Nom | RAPSN Protein |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Mouse |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGQDQTK QQIEKGLQLY QSNQTEKALQ VWMKVLEKGS DLVGRFRVLG CLVTAHSEMG RYKEMLKFAV VQIDTARGLE DADFLLESYL NLARSNEKLC EFHKTISYCK TCLGLPGTRA GAQLGGQVSL SMGNAFLGLS LFQKALESFE KALRYAHNND DTMLECRVCC SLGSFYAQVK DYEKALFFPC KAAELVNDYG KGWSLKYRAM SQYHMAVAYR LLGHLGSAME CCEESMKIAL QHGDRPLQAL CLLCFADIHR SRGDLETAFP RYDSAMSIMT EIGNRLGQVH VLLGVAKCWM ARKVQDKALD AIEKAQDLAE EVGNKLSQLK LHCLSESIYR SKGLQRELRT HVVRFHECVE ETELYCGLCG ESIGERNSRL QALPCSHIFH LRCLQNNGTR SCPNCRRSSM KPGFV |
| Tampon | RAPSN protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion