missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse RAPSN Protein

Code produit. 15973029
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15973029

Marque: enQuireBio™ QP1326820ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A cDNA sequence encoding the RAPSN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spécification

Nom RAPSN Protein
Quantité 20 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Mouse
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGQDQTK QQIEKGLQLY QSNQTEKALQ VWMKVLEKGS DLVGRFRVLG CLVTAHSEMG RYKEMLKFAV VQIDTARGLE DADFLLESYL NLARSNEKLC EFHKTISYCK TCLGLPGTRA GAQLGGQVSL SMGNAFLGLS LFQKALESFE KALRYAHNND DTMLECRVCC SLGSFYAQVK DYEKALFFPC KAAELVNDYG KGWSLKYRAM SQYHMAVAYR LLGHLGSAME CCEESMKIAL QHGDRPLQAL CLLCFADIHR SRGDLETAFP RYDSAMSIMT EIGNRLGQVH VLLGVAKCWM ARKVQDKALD AIEKAQDLAE EVGNKLSQLK LHCLSESIYR SKGLQRELRT HVVRFHECVE ETELYCGLCG ESIGERNSRL QALPCSHIFH LRCLQNNGTR SCPNCRRSSM KPGFV
Tampon RAPSN protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Pureté ou qualité Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis