Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse S100A3 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | S100A3 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Mouse |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMTRPLE QAVAAIVCTF QEYAGRCGDK YKICQSELKE LLQKELPTWT PSEFRECDYN KFMSVLDTNK DCEVDFGEYV RSLASLCLYC HEYFKECPPE PPCPQ |
| Tampon | S100A3 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer, pH 8.0, 10% glycerol, 2mM DTT and 150mM NaCl. |
| Afficher plus |