Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse S100A6 Protein
A cDNA sequence encoding the S100A6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
203.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 20200 |
---|---|
Nom | S100A6 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | S100a6 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15943439
|
enQuireBio™
QP13397-HIS-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15933439
|
enQuireBio™
QP13397-HIS-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
20200 | |
Research Use Only | |
S100a6 | |
Mouse | |
His | |
The protein was lyophilized from a concentrated solution (1 mg/ml) containing no additives. |
S100A6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MACPLDQAIG LLVAIFHKYS GKEGDKHTLS KKELKELIQK ELTIGSKLQD AEIARLMDDL DRNKDQEVNF QEYVAFLGAL ALIYNEALK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |