Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SCF / C-kit ligand Protein
Code produit. 15936069
Click to view available options
Quantité:
1 mg
500 μg
Conditionnement:
1mg
500µg
Code produit. 15936069
Marque: enQuireBio™ QP5410500ug
Recombinant Protein
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001334085.1
Identification génétique (Entrez) 17311
Nom SCF / C-kit ligand Protein
Quantité 500 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) Kitl
Activité biologique Shows bioactivity at a concentration of 20 ng/mL in the TF-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 5 x 10^4 units/mg.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Mouse
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MKEICGNPVT DNVKDITKLV ANLPNDYMIT LNYVAGMDVL PSHCWLRDMV IQLSLSLTTL LDKFSNISEG LSNYSIIDKL GKIVDDLVLC MEENAPKNIK ESPKRPETRS FTPEEFFSIF NRSIDAFKDF MVASDTSDCV LSSTLGPEKD SRVSVTKPFM LPPVA
Tampon Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.