Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse Sonic Hedgehog/Shh, N-Terminus Protein
Code produit. 18128240
Click to view available options
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec du tréhalose.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS, du tréhalose et de la BSA comme protéine porteuse.
Conditionnement:
25µg
Code produit. 18128240
Marque: R&D Systems™ 461SH025
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Mouse Sonic Hedgehog/Shh, N-Terminus Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse Sonic Hedgehog/Shh, N-Terminus Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS, du tréhalose et de la BSA comme protéine porteuse.
Identification génétique (Entrez) 20423
Poids moléculaire 20 kDa
Nom Sonic Hedgehog/Shh N-Terminus
Quantité 25 μg
Source E. coli-derived mouse Sonic Hedgehog/Shh protein Cys25-Gly198,with a C-terminal 6-His tag
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Alias de gène HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, Shh, ShhNC, SMMCI, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Pureté ou qualité 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.