missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Transcriptional repressor CTCFL Protein

Code produit. p-7152522
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15988439

Marque: enQuireBio™ QP5884ec10ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Transcriptional repressor CTCFL, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spécification

Numéro d’adhésion NP_001074856.1
Identification génétique (Entrez) 664799
Nom Transcriptional repressor CTCFL Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) Ctcfl
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Mouse
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence MAAAEVPVPS GYFTQIKEQK LKPGDLEEEK EEDGVQRVEA QEGVVKEVEA ENSCLLLEAR APVESDRRIL TLQTVHLESQ DVHLQGLGWL SVPHSEELSG TVPEAEGILQ LPSVLWLDPE PQLSLQHCVT VSIPEELYPP EELQRIHFHL LRENVLMAEE NPELTPDLDE STALKKPEED EKDQLPPQGE TDKREERLLL LEMKPKEGKD DEIVLTISHL SLEEQQDPPA ANQTSVPGAK AAKPKRRRQT KGKPQSFQCD TCPFTSSKLS TFNRHIKIHS NERPHLCHLC LKAFRTVTLL RNHVNTHTGT RPHKCRDCDM AFVTSGELVR HRRYKHTYEK PFKCSLCKYA SVEASKMKRH IRSHTGERPF QCCQCAYASR DSYKLKRHMR THSGEKPYEC PTCHVRFTQS GTMKIHIAQK HGENVPKYEC PHCATIIARK SDLRVHLRNL HSQSPEEMKC RYCPAGFHER YALIQHQRTH KNEKKFKCKQ CDYACKQERC LKAHMRMHTG EKPFSCLACN KHFRQKQLLT VHLRKYHDPN FVPNLHLCLK CDKRFSRWSN LQRHRKKCDP EHETLAPNKD RRPVTRTQAS EGEAGHKEGE PQCPGEQALG HQGEAAGSQS PDHGLTCEII FNMMDK
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis