Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Tryptophan Hydroxylase 1 / TPH1 Protein
Code produit. 16096100
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16096100
Marque: enQuireBio™ QP6826ec1mg
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Tryptophan Hydroxylase 1 / TPH1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001129556.1
Identification génétique (Entrez) 21990
Nom Tryptophan Hydroxylase 1 / TPH1 Protein
Quantité 1 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) Tph1
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Mouse
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence MIEDNKENKE NKDHSSERGR VTLIFSLENE VGGLIKVLKI FQENHVSLLH IESRKSKQRN SEFEIFVDCD ISREQLNDIF PLLKSHATVL SVDSPDQLTA KEDVMETVPW FPKKISDLDF CANRVLLYGS ELDADHPGFK DNVYRRRRKY FAELAMNYKH GDPIPKIEFT EEEIKTWGTI FRELNKLYPT HACREYLRNL PLLSKYCGYR EDNIPQLEDV SNFLKERTGF SIRPVAGYLS PRDFLSGLAF RVFHCTQYVR HSSDPLYTPE PDTCHELLGH VPLLAEPSFA QFSQEIGLAS LGASEETVQK LATCYFFTVE FGLCKQDGQL RVFGAGLLSS ISELKHALSG HAKVKPFDPK IACKQECLIT SFQDVYFVSE SFEDAKEKMR EFAKTVKRPF GLKYNPYTQS VQVLRDTKSI TSAMNELRYD LDVISDALAR VTRWPSV
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.