Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Lon protease Protein
Code produit. 16056910
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16056910
Marque: enQuireBio™ QP696650ug
A DNA sequence encoding the Mycoplasma pneumoniae (strain ATCC 29342 / M129) Lon protease, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_110020.1
Identification génétique (Entrez) 877195
Nom Mycoplasma Lon protease Protein
Quantité 50 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) lon
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Mycoplasma
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence MPAVKKPQIL VVRNQVIFPY NGFELDVGRE RSKKLIKALK NLKTKRLVLV TQKNSDQLNP EFDDIYHCGT LCDIDEIIEV PSEDGKTADY KIKGKGLQRV AITSFSDADL TKYDHHFLNS TLTENKALDK LLERIFPDKE DFAEILDSLN SFLELQELKK LSKVPKDIKR YDIITFKLAS LIFKDITLQQ AILEENDIEK RLQKII
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.